Learn More
2,4-Dimetilquinolina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496750 500 mg 500 miligramos
11486750 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496750 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08348.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1198-37-4 | C11H11N | 157.216 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1198-37-4
Fórmula molecular C11H11N
Peso molecular (g/mol) 157.216
Número MDL MFCD00006760
Clave InChI ZTNANFDSJRRZRJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14536
Nombre IUPAC 2,4-dimetilquinolina
SMILES CC1=CC(=NC2=CC=CC=C12)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethylquinoline
Densidad 1.06
Punto de ebullición 264°C to 265°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.605
Cantidad 500 mg
Beilstein 114230
Sinónimo 4-methylquinaldine, quinoline, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-quinoline, kryptidine, methylquinaldine, pubchem5875, quinoline,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-quinolin, quinoline,2,4-dimethyl, acmc-1bq9j
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.21
Porcentaje de pureza 95%