Learn More
2,4-Dimetilpirol, TRC
Código de producto. 30382114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
30382114 5 g
1 options
Código de producto. 30382114 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4791005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethylpyrrole
CAS 625-82-1
Fórmula molecular C6 H9 N
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N/c1-5-3-6(2)7-4-5/h3-4,7H,1-2H3
SMILES Cc1c[nH]c(C)c1
Nombre IUPAC 2,4-dimetil-1H-pirrol
Peso molecular (g/mol) 95.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.0735