Learn More
2,4-Dimetilpirrol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15274704 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15274704 25 g 25 g
10105313 1 g 1 g
10791731 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15274704 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 319650250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 625-82-1 | C6H9N | 95.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-82-1
Fórmula molecular C6H9N
Peso molecular (g/mol) 95.15
Número MDL MFCD00192088
Clave InChI MFFMQGGZCLEMCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethylpyrrole, 1h-pyrrole, 2,4-dimethyl, pyrrole, 2,4-dimethyl, unii-ynq49m599x, pubchem24003, 2,4-dimethyl-1h-pyrrol, acmc-209n5e, ksc493o6j, #
PubChem CID 39539
Nombre IUPAC 2,4-dimetil-1H-pirrol
SMILES CC1=CC(C)=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dimethylpyrrole
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón granate a naranja rojizo o violeta
Densidad 0.9240g/mL
Punto de ebullición 165.0°C to 167.0°C
Temperatura de inflamación >109°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Índice de refracción 1.4950 to 1.4970
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.924
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dimethylpyrrole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dimethyl-1H-pyrrole