Learn More
Bromuro de 2,4-dimetilfenilmagnesio, 0,5 M en 2-MeTHF, Thermo Scientific™
Código de producto. 15470806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15470806 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15470806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54134.AE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Consulta la politica di reso
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y campos de colorantes.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire y
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethylphenylmagnesium bromide
CAS 34589-46-3
Fórmula molecular C8H9BrMg
Número MDL MFCD01311493
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Sinónimo 2,4-dimethylphenylmagnesium bromide, 2,4-dimethylphenylmagnesium bromide solution, hpgwkalajlxsdh-uhfffaoysa-m, 2,4-dimethylphenylmagne-sium bromide, 2,4-dimethylphenyl magnesium bromide, magnesium,1,3-dimethylbenzene-6-ide,bromide, 2,4-dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, 2,4-dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2,4-dimethylphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI HPGWKALAJLXSDH-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC=C([Mg]Br)C(C)=C1
Nombre IUPAC bromo(2,4-dimethylphenyl)magnesium
Peso molecular (g/mol) 209.37
PubChem CID 13637491
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.37
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M in 2-MeTHF
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.