Learn More
Isocianato de dimetil fenil de 2,4, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307576 1 g 1 g
11317576 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11126.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51163-29-2 | C9H9NO | 147.177 g/mol
2,4-Dimethylphenyl isocyanate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de dimetil fenil de 2,4 se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua/humedad, calor, alcohol y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51163-29-2
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.177
Número MDL MFCD00013853
Clave InChI QUOBVYPFBJUOAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethylphenyl isocyanate, 2,4-dimethylphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-2,4-dimethyl, 2,4-dimethylbenzenisocyanate, acmc-20aoc8, 1-isocyanato-2,4-dimethyl-benzene
PubChem CID 5207585
Nombre IUPAC 1-Isocianato-2,4-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N=C=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethylphenyl isocyanate
Densidad 1.041
Cantidad 1 g
Índice de refracción 1.535
Número UN UN2206
Beilstein 386756
Punto de ebullición 114°C to 115°C (2 mmHg)
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza ≥98%