Learn More
2,4-dimetilfenol, TRC
Código de producto. 30379810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30379810 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30379810 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47651025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethylphenol
CAS 105-67-9
Fórmula molecular C8 H10 O
Cantidad 25 g
Sinónimo Phenol, 2,4-dimethyl-, 2,4-Xylenol (8CI), 2,4-Dimethylphenol, 1-Hydroxy-2,4-dimethylbenzene, 2,4-DMP, 4,6-Dimethylphenol, 4-Hydroxy-1,3-dimethylbenzene, NSC 3829, m-Xylenol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3
SMILES Cc1ccc(O)c(C)c1
Nombre IUPAC 2,4-dimetilfenol
Peso molecular (g/mol) 122.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0732