Learn More
2,4-dimetilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10540004 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10540004 500 g Frasco de vidrio 500 g
10314222 5 g Frasco de vidrio 5 g
10381681 25 g Frasco de vidrio 25 g
10177420 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10540004 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 408455000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105-67-9 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-67-9
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00002233
Clave InChI KUFFULVDNCHOFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-xylenol, phenol, 2,4-dimethyl, gallex, 4,6-dimethylphenol, 1-hydroxy-2,4-dimethylbenzene, 4-hydroxy-1,3-dimethylbenzene, rcra waste number u101, 2,4-dimethyl phenol, caswell no. 907a, lysol brand disinfectant
PubChem CID 7771
ChEBI CHEBI:34241
Nombre IUPAC 2,4-dimetilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dimethylphenol
Punto de fusión 21.0°C to 23.0°C
% mín. CAS 98.5
Color De incoloro a amarillo
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0270g/mL
Cantidad 500 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5375 to 1.5405
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.027
Fórmula lineal (CH3)2C6H3OH
Beilstein 06, 486
Índice Merck 15, 10279
Punto de ebullición 211.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 0.5% (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,chloroform,ether,benz,ene,soluble in naoh solutions
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 99%