Learn More
Alfa Aesar™ 2,4-Dimethylphenol, 98%
Código de producto. 11453984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453984 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11453984 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor A11966.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Applications
It is used as a perfuming agent in cosmetic industry. Also used in the production of high-viscosity phosphate esters, as a feedstock for hindered phenol antioxidant and specialty modified phenolic resin manufacture. Also used as disinfectant and sanitizer on hospital premises.
Solubility
Slightly soluble in water 4068 mg/L @ 25°C (est).
Notes
Store away from oxidizing agents. Store under nitrogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethylphenol
Punto de fusión 21°C to 23°C
CAS 105-67-9
Cantidad 100 g
Fórmula molecular C8H10O
Número MDL MFCD00002233
Número UN UN2261
Beilstein 636244
Índice Merck 14,10082
Sinónimo 2,4-xylenol, phenol, 2,4-dimethyl, gallex, 4,6-dimethylphenol, 1-hydroxy-2,4-dimethylbenzene, 4-hydroxy-1,3-dimethylbenzene, rcra waste number u101, 2,4-dimethyl phenol, caswell no. 907a, lysol brand disinfectant
Punto de ebullición 210°C to 212°C
Clave InChI KUFFULVDNCHOFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)C
Nombre IUPAC 2,4-dimetilfenol
Peso molecular (g/mol) 122.167
PubChem CID 7771
ChEBI CHEBI:34241
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 98%