Learn More
2,4-Dimetilimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453954 5 g 5 g
11463954 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11453954 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11949.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 930-62-1 | C5H8N2 | 96.13 g/mol
It is employed as a curing agent of epoxy resins. It is also widely used in the bonding, coating, capsulation of epoxy resins, or used for composite materials. It is also employed as medical raw material or used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como agente endurecedor de resinas epoxídicas. También se utiliza ampliamente en la unión, el revestimiento y el encapsulado de resinas epoxídicas, o se utiliza para materiales compuestos. Asimismo, se emplea como materia prima médica o se utiliza en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en un lugar bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 930-62-1
Fórmula molecular C5H8N2
Peso molecular (g/mol) 96.13
Número MDL MFCD00022365
Clave InChI LLPKQRMDOFYSGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethylimidazole, 2,4-dimethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-3h-imidazole, 2,4-dimethyl-1h-imidazol, imidazole, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl, 2,5-dimethylimidazole, imidazole,4-dimethyl, pubchem18587
PubChem CID 70259
Nombre IUPAC 2,5-dimetil-1H-imidazol
SMILES CC1=CN=C(C)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethylimidazole
Punto de fusión 84°C to 88°C
Punto de ebullición 266°C (733 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3263
Beilstein 1639
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.13
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dimethylimidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dimethyl-1H-imidazole