Learn More
2,4-dimetilimidazol, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10338730 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10338730 5 g Frasco de vidrio 5 g
10449910 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10338730 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 210320050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 930-62-1 | C5H8N2 | 96.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 930-62-1
Fórmula molecular C5H8N2
Peso molecular (g/mol) 96.13
Número MDL MFCD00022365
Clave InChI LLPKQRMDOFYSGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethylimidazole, 2,4-dimethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-3h-imidazole, 2,4-dimethyl-1h-imidazol, imidazole, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl, 2,5-dimethylimidazole, imidazole,4-dimethyl, pubchem18587
PubChem CID 70259
Nombre IUPAC 2,5-dimetil-1H-imidazol
SMILES CC1=CN=C(C)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dimethylimidazole
Nombre de nota tech., 90%
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 85.0°C to 87.0°C
Color Amarillo a naranja
Punto de ebullición 266.0°C (733.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 23, V,5, 172
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.13
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Masa débil o líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dimethylimidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.