Learn More
2,4-dimetilhexano, Thermo Scientific™
Código de producto. 17595585 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17595585 25 mL 25 ml
17575585 1 mL 1 ml
17585585 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 17595585 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469280250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS 589-43-5
Fórmula molecular C8H18
Peso molecular (g/mol) 114.23
Número MDL 00039929
Clave InChI HDGQICNBXPAKLR-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 2,4-dimetilhexano
SMILES CCC(C)CC(C)C
Especificaciones
Vector alfa DIMETHYLHEXANE
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethylhexane
Punto de fusión 108°C to 109°C
Color Transparente incoloro a casi incoloro
Temperatura de inflamación 10°C
Espectro infrarrojo Conforms
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
Cantidad 25 mL
Información de solubilidad In water: (20°C) almost insoluble
Forma física Liquid