Learn More
2,4-dimetildecano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dimethyldecane |
| CAS | 2801-84-5 |
| Fórmula molecular | C12 H26 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H26/c1-5-6-7-8-9-12(4)10-11(2)3/h11-12H,5-10H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCCCCC(C)CC(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,4-dimetildecano |
| Peso molecular (g/mol) | 170.335 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.203 |