Learn More
2,4-Dimetilbencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10394302 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10394302 1 g Frasco de vidrio 1 g
10405475 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10394302 Supplier Thermo Scientific Supplier No. 365530010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 94-98-4 | C9H14N | 136.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 94-98-4
Fórmula molecular C9H14N
Peso molecular (g/mol) 136.22
Número MDL MFCD00025575
Clave InChI GBSUVYGVEQDZPG-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 2,4-dimethylbenzylamine, 2,4-dimethylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dimethyl, benzylamine, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethylbenzenemethanamine, omega-amino-psi-cumene, 1-2,4-dimethylphenyl methanamine, omega-amino-1,2,4-trimethylbenzene, rarechem al bw 0350, timtec-bb sbb005795
PubChem CID 66761
Nombre IUPAC (2,4-dimetilfenil)metanamina
SMILES CC1=CC=C(C[NH3+])C(C)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dimethylbenzylamine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Punto de ebullición 218°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C6H3CH2NH2
Índice de refracción 1.5360 to 1.539
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4-Dimethylbenzylamine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.