Learn More
Alcohol 2,4-dimetilbencílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397885 1 g 1 g
11307895 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397885 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02899.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16308-92-2 | C9H12O | 136.194 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16308-92-2
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.194
Número MDL MFCD00004624
Clave InChI QUIMJTKRVOBTQN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 27809
Nombre IUPAC (2,4-dimetilfenil)metanol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)CO)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethylbenzyl alcohol
Punto de ebullición 120°C to 121°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.536
Cantidad 1 g
Beilstein 1859679
Sinónimo 2,4-dimethylbenzyl alcohol, 2,4-dimethylphenyl methanol, benzenemethanol, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-phenyl-methanol, benzyl alcohol, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethylbenzylalcohol, acmc-20aoca, benzenemethanol,2,4-dimethyl, 2,4-dimethylphenyl methanol #
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 97%