Learn More
2,4-Dimethylbenzyl alcohol, 90%, ACROS Organics™
Código de producto. 10211932 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10211932 1 g Glass bottle 1 g
1 options
Código de producto. 10211932 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 182810010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dimethylbenzyl alcohol
Nombre de nota 90%
CAS 16308-92-2
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C9H12O
Fórmula lineal (CH3)2C6H3CH2OH
Índice de refracción 1.5330 to 1.5370 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00004624
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,4-dimethylbenzyl alcohol, 2,4-dimethylphenyl methanol, benzenemethanol, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-phenyl-methanol, benzyl alcohol, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethylbenzylalcohol, acmc-20aoca, benzenemethanol,2,4-dimethyl, 2,4-dimethylphenyl methanol #
Clave InChI QUIMJTKRVOBTQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)CO)C
Nombre IUPAC (2,4-dimetilfenil)metanol
Peso molecular (g/mol) 136.194
PubChem CID 27809
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza ≥88%
Forma física Liquid After Melting