Learn More
Ácido 2,4-dimetilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453254 10 g 10 g
11463254 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11453254 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10589.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 611-01-8 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-01-8
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD00002480
Clave InChI BKYWPNROPGQIFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 2,4-dimethyl, 4-carboxy-1,3-dimethylbenzene, 2,4-dimethyl benzoic acid, m-xylene-4-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-benzoic acid, 2,4-dimethylbenzoicacid, m-xylylic acid, pubchem15441, 2,4 dimethylbenzoic acid, benzoic acid,4-dimethyl
PubChem CID 11897
ChEBI CHEBI:64811
Nombre IUPAC Ácido 2,4-dimetilbenzoico
SMILES CC1=CC=C(C(O)=O)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethylbenzoic acid
Punto de fusión 124°C to 126°C
Cantidad 10 g
Olor Odorless
Beilstein 971589
Punto de ebullición 267°C (727 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 98%