Learn More
Cloruro de 2,4-dimetilbencenosulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dimethylbenzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 609-60-9 |
| Fórmula molecular | C8H9ClO2S |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2,4-Xylenesulfonyl Chloride, 2,4-Dimethylphenylsulfonyl Chloride, 3,5-Dimethylbenzene-2-sulfonyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9ClO2S/c1-6-3-4-8(7(2)5-6)12(9,10)11/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | O=S(C1=C(C)C=C(C)C=C1)(Cl)=O |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2,4-dimetilbenzenesulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 204.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204 |