Learn More
Cloruro de 2,4-dimetilbenzenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489450 5 g 5 g
11479450 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489450 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50301.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 609-60-9 | C8H9ClO2S | 204.67 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-60-9
Fórmula molecular C8H9ClO2S
Peso molecular (g/mol) 204.67
Número MDL MFCD00156143
Clave InChI FREOGXBZEAMJQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4-dimethylphenyl chlorosulfone, 2,4-dimethylbenzenesulfonylchloride, acmc-1avoq, ksc355s4b, tos-bb-1127, 2,4-dimethylphenylsulfonyl chloride, 2,4-dimethyl benzene sulfonyl chloride
PubChem CID 69109
SMILES CC1=CC=C(C(C)=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 32°C to 33°C
Cantidad 5 g
Olor Acrid
Índice de refracción 1.555
Número UN UN3261
Nombre IUPAC Cloruro de 2,4-dimetilbenzenesulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.68
Porcentaje de pureza 98%