Learn More
Ácido 2,4-dimetilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416276 1 g 1 g
11426276 5 g 5 g
11436276 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11416276 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23076.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55499-44-0 | C8H11BO2 | 149.984 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55499-44-0
Fórmula molecular C8H11BO2
Peso molecular (g/mol) 149.984
Número MDL MFCD02683101
Clave InChI TYONHSPZXLFWKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethylphenyl boronic acid, 2,4-dimethylbenzeneboronic acid, 2,4-dimethyl phenyl boronic acid, 2,4-dimethylphenylboronicacid, 4-dimethylphenylboronic acid, boronic acid, 2,4-dimethylphenyl, 4-borono-m-xylene, pubchem9565, m-xylene-4-boronic acid, acmc-1ay9d
PubChem CID 4198739
Nombre IUPAC Ácido (2,4-dimetilfenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 204°C to 208°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.99
Porcentaje de pureza 97%