Learn More
2,4-dimetilbenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10235690 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10235690 5 g Frasco de vidrio 5 g
10245690 25 g Frasco de vidrio 25 g
10656924 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10235690 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 165790050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15764-16-6 | C9H10O | 134.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15764-16-6
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00003340
Clave InChI GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl benzaldehyde, 2,4-xylylaldehyde, 2,4-dimethylbenzenecarboxaldehyde, unii-i06yu18h4a, 1-formyl-2,4-dimethylbenzene, 2,4-dimethyl-benzaldehyde, m-xylylaldehyde, fema no. 3427, 2,4-trimethyl benzaldehyde
PubChem CID 61814
Nombre IUPAC 2,4-dimetilbenzaldehído
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dimethylbenzaldehyde
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -9°C
Color Incolora
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 102.4°C to 103°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 88°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C6H3CHO
Índice de refracción 1.5482 to 1.5502
Cantidad 5 g
Beilstein 07, IV, 706
Gravedad específica 0.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido