Learn More
2,4-Dimetilbenzaldehído, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477616 25 g 25 g
11467616 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11477616 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14655.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15764-16-6 | C9H10O | 134.178 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15764-16-6
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.178
Número MDL MFCD00003340
Clave InChI GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl benzaldehyde, 2,4-xylylaldehyde, 2,4-dimethylbenzenecarboxaldehyde, unii-i06yu18h4a, 1-formyl-2,4-dimethylbenzene, 2,4-dimethyl-benzaldehyde, m-xylylaldehyde, fema no. 3427, 2,4-trimethyl benzaldehyde
PubChem CID 61814
Nombre IUPAC 2,4-dimetilbenzaldehído
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethylbenzaldehyde
Punto de fusión -9°C
Densidad 1.02
Punto de ebullición 215°C to 216°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Olor Almond-like
Índice de refracción 1.549
Cantidad 25 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza ≥90%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.