Learn More
2,4-Dimetilbenzaldehído, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467616 5 g 5 g
11477616 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11467616 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14655.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15764-16-6 | C9H10O | 134.178 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15764-16-6
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.178
Número MDL MFCD00003340
Clave InChI GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl benzaldehyde, 2,4-xylylaldehyde, 2,4-dimethylbenzenecarboxaldehyde, unii-i06yu18h4a, 1-formyl-2,4-dimethylbenzene, 2,4-dimethyl-benzaldehyde, m-xylylaldehyde, fema no. 3427, 2,4-trimethyl benzaldehyde
PubChem CID 61814
Nombre IUPAC 2,4-dimetilbenzaldehído
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethylbenzaldehyde
Punto de fusión -9°C
Densidad 1.02
Punto de ebullición 215°C to 216°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Olor Almond-like
Índice de refracción 1.549
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza ≥90%