Learn More
2,4-dimetilanilina-d9, TRC
Código de producto. 30452176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452176 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30452176 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX74969350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethylaniline-d9
CAS 1020654-44-7
Fórmula molecular C8H2D9N
Cantidad 50 mg
Sinónimo 4,6-Di(methyl-d3)benzen-2,3,5-d3-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D
SMILES [2H]C1=C(C(C([2H])([2H])[2H])=C(C(C([2H])([2H])[2H])=C1[2H])[2H])N
Peso molecular (g/mol) 130.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.1456