Learn More
2,4-dimetilanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10736191 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10736191 100 g Frasco de vidrio 100 g
10031520 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10736191 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148571000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-68-1 | C8H11N | 121.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-68-1
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Número MDL MFCD00007738
Clave InChI CZZZABOKJQXEBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-xylidine, 2,4-dimethyl aniline, m-xylidine, m-4-xylidine, 2,4-dimethylphenylamine, benzenamine, 2,4-dimethyl, 2-methyl-p-toluidine, 4-methyl-o-toluidine, 1-amino-2,4-dimethylbenzene, 4-amino-1,3-xylene
PubChem CID 7250
ChEBI CHEBI:27840
Nombre IUPAC 2,4-dimetilanilina
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethylaniline
Punto de fusión 16.0°C
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9800g/mL
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5580 to 1.5600
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Gravedad específica 0.98
Fórmula lineal (CH3)2C6H3NH2
Beilstein 12, 1111
Índice Merck 15, 10282
Punto de ebullición 218.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dimethylaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.