Learn More
2,4-dimetilanilina (2,4-xilidina), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dimethylaniline |
| CAS | 95-68-1 |
| Fórmula molecular | C8 H11 N |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 2,4-Xylidine (8CI), 2,4-Dimethylbenzenamine, 1-Amino-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Dimethylaniline, 2,4-Dimethylphenylamine, 2,4-Xylylamine, 4-Amino-1,3-dimethylbenzene, 4-Amino-1,3-xylene, NSC 7640, m-Xylidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(N)c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | 2,4-dimetilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 121.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.0891 |