Learn More
2',4'-dimetilacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2',4'-Dimethylacetophenone |
| CAS | 89-74-7 |
| Fórmula molecular | C10H12O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-(2,4-Dimethylphenyl)Ethanone, 2,4-Dimethylacetophenone, 2,4-Dimethylphenyl Methyl Ketone, 2',4'-Dimethylacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O/c1-7-4-5-10(9(3)11)8(2)6-7/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(C)cc1C |
| Peso molecular (g/mol) | 148.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0888 |