Learn More
2',4'-Dimetilacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449873
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11449873 10 g 10 g
11459873 50 g 50 g
11469873 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11449873
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12992.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 89-74-7 | C10H12O | 148.205 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-74-7
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.205
Número MDL MFCD00003571
Clave InChI HSDSKVWQTONQBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',4'-dimethylacetophenone, 1-2,4-dimethylphenyl ethanone, 2,4-dimethylacetophenone, 4-acetyl-m-xylene, ethanone, 1-2,4-dimethylphenyl, acetyl-m-xylene, 1-2,4-dimethylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2',4'-dimethyl, unii-8k29me27ya, methyl 2,4-dimethylphenyl ketone
PubChem CID 6985
Nombre IUPAC 1-(2,4-dimetilfenil)etanona
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',4'-Dimethylacetophenone
Densidad 0.999
Punto de ebullición 227°C to 228°C
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.535
Cantidad 10 g
Beilstein 956772
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.21
Porcentaje de pureza 97%