Learn More
2',4'-Dimetilacetanilida, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15491918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15491918 5 g 5 g
15401928 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15491918 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55605.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2050-43-3
Fórmula molecular C10H13NO
Peso molecular (g/mol) 163.22
Número MDL MFCD00026125
Clave InChI PJEIIBXJUDOMAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2,4-dimethylphenyl acetamide, 2',4'-dimethylacetanilide, 2,4-dimethylacetanilide, 4-acetamido-m-xylene, 2',4'-acetoxylidine, 2',4'-acetoxylidide, acetamide, n-2,4-dimethylphenyl, acetanilide, 2',4'-dimethyl, n-acetyl-2,4-xylidine, unii-3u0w52hz1h
PubChem CID 16303
Nombre IUPAC N-(2,4-dimetilfenil)acetamida
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)NC(=O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',4'-Dimethylacetanilide
Punto de fusión 129°C to 132°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo