Learn More
2,4-dimetil-d6-nitrobenceno, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dimethyl-1-nitrobenzene-D6 (dimethyl-D6) |
| CAS | 1398065-58-1 |
| Fórmula molecular | C8 D6 H3 N O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 3,5-Di(methyl-d3)-1-nitrobenzene, 2,4-Dimethyl-d6-nitrobenzene, 1,3-Di(methyl-d3)-4-nitrobenzene, 4-Nitro-m-xylene-d6, 2,4-Dimethylnitrobenzene-d6, 2,4-Dimethyl-1-nitrobenzene-D6 (dimethyl-D6) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H9NO2/c1-6-3-4-8(9(10)11)7(2)5-6/h3-5 H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccc(c(c1)C([2 H])([2 H])[2 H])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-nitro-2,4-bis(trideuteriometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 157.1995 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.101 g/mol |
| Mostrar más |