Learn More
Clorhidrato de 2,4-dimetil-d6-anilina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dimethylaniline-D6 (dimethyl-D6) Hydrochloride |
| CAS | 1219805-38-5 |
| Fórmula molecular | C8 D6 H5 N . Cl H |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 2,4-Dimethylaniline-D6 (dimethyl-D6) hydrochloride, 2,4-Di(methyl-d3)benzenamine hydrochloride, 2,4-Xylidine-d6 hydrochloride, 2,4-Di(methyl-d3)aniline hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H11N.ClH/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6;/h3-5 H,9H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])c1ccc(N)c(c1)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,4-bis(trideuteriometil)anilina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 163.6776 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.1035 g/mol |
| Mostrar más |