Learn More
2,4-dimetil-d6-anilina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Xylidine-D6 |
| CAS | 1071170-27-8 |
| Fórmula molecular | C8 2H6 H5 N |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5 H,9H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccc(N)c(c1)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,4-bis(trideuteriometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 127.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.1268 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |