Learn More
2,4-Dimetil alfa-carbolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dimethyl-a-carboline |
| CAS | 13315-71-4 |
| Fórmula molecular | C13 H12 N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12N2/c1-8-7-9(2)14-13-12(8)10-5-3-4-6-11(10)15-13/h3-7H,1-2H3,(H,14,15) |
| SMILES | Cc1cc(C)c2c3ccccc3[nH]c2n1 |
| Nombre IUPAC | 2,4-dimetil-9H-pirido[2,3-b]indol |
| Peso molecular (g/mol) | 196.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.1 |