Learn More
Ácido 2,4-dimetil-6-oxo-1,6-dihidropiridina-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-dimethyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid |
| CAS | 24186-78-5 |
| Fórmula molecular | C8H9NO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO3/c1-4-3-6(10)9-5(2)7(4)8(11)12/h3H,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | CC1=CC(=O)NC(=C1C(=O)O)C |
| Nombre IUPAC | ácido 2,4-dimetil-6-oxo-1H-piridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 167.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0582 |