Learn More
2,4-Dimetil-6-nitrofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440688 5 g 5 g
11450688 25 g 25 g
11460688 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440688 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25205.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14452-34-7 | C8H9NO3 | 167.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14452-34-7
Fórmula molecular C8H9NO3
Peso molecular (g/mol) 167.16
Número MDL MFCD00191633
Clave InChI KJRCHILWKQLEBC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84450
Nombre IUPAC 2,4-Dimetil-6-nitrofenol
SMILES CC1=CC(C)=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethyl-6-nitrophenol
Punto de fusión 68°C to 71°C
Cantidad 5 g
Sinónimo 6-nitro-2,4-xylenol, phenol, 2,4-dimethyl-6-nitro, acmc-1buww, intermediates-zcf02108, 2-nitro-4,6-dimethylphenol, ksc524c1l, phenol,2,4-dimethyl-6-nitro, 4,6-dimethyl-2-nitrophenol, 2,4-dimethyl-6-nitrophenol 2-nitro-4,6-dimethylphenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.17
Porcentaje de pureza 98%