Learn More
2,4-Dimetil-6-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11495670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495670 1 g 1 g
11405680 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495670 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25924.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1635-84-3
Fórmula molecular C8H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00007739
Clave InChI VSRYYONYIUUFFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-dimethyl-2-nitroaniline, 6-nitro-2,4-xylidine, 2,4-dimethyl-6-nitrophenyl amine, benzenamine, 2,4-dimethyl-6-nitro, 2,4-dimethyl-6-nitrophenylamine, acmc-209uyq, intermediates-zcf02230, 4-amino-5-nitro-m-xylene, cambridge id 5100320, 2-nitro-4,6-dimethylaniline
PubChem CID 74219
Nombre IUPAC 2,4-dimetil-6-nitroanilina
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethyl-6-nitroaniline
Punto de fusión 65°C to 68°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 97%