Learn More
2,4-Dimetil-6-hidroxipirimidina, 99+ %, ACROS Organics™
Código de producto. 10419410 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10419410 5 g Frasco de vidrio 5 g
10284090 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10419410 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116350050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6622-92-0
Fórmula molecular C6H8N2O
Peso molecular (g/mol) 124.14
Número MDL MFCD00006105
Clave InChI UQFHLJKWYIJISA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethyl-6-hydroxypyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-2,6-dimethylpyrimidine, 6-hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine, 2,6-dimethyl-4-pyrimidinol, 4 1h-pyrimidinone, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-hydroxypyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidin-4 3h-one, 2,4-dimethyl-6-oxypyrimidine, t6vm dnj c1 e1
PubChem CID 81098
Nombre IUPAC 2,6-dimetil-1H-pirimidin-4-ona
SMILES CC1=CC(=O)N=C(N1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 198.5°C to 200°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol,slightly soluble in acetone,insoluble in hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Agujas cristalinas