Learn More
Ácido 2,4-dimetil-5-oxazolcarboxílico, TRC
Código de producto. 30380679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380679 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30380679 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD476330500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethyl-5-oxazolecarboxylic Acid
CAS 2510-37-4
Fórmula molecular C6H7NO3
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2,4-Dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylic Acid, 2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic Acid, 5-Carboxy-2,4-dimethyloxazole
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO3/c1-3-5(6(8)9)10-4(2)7-3/h1-2H3,(H,8,9)
SMILES Cc1oc(C(=O)O)c(C)n1
Nombre IUPAC ácido 2,4-dimetil-1,3-oxazol-5-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 141.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.0426