Learn More
2,4-Dimetil-3-pentanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10635982 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10635982 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10458330 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10635982 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159702500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 565-80-0 | C7H14O | 114.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 565-80-0
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00008918
Clave InChI HXVNBWAKAOHACI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethyl-3-pentanone, diisopropyl ketone, isobutyrone, isopropyl ketone, 3-pentanone, 2,4-dimethyl, diisopropylketone, unii-7aap3a50ig, iso-c3h7 2co, 7aap3a50ig, 2,4-dimethyl-pentan-3-one
PubChem CID 11271
Nombre IUPAC 2,4-dimetilpentan-3-ona
SMILES CC(C)C(=O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dimethyl-3-pentanone
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -80°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 124°C
Temperatura de inflamación 15°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCOCH(CH3)2
Índice de refracción 1.3990 to 1.402
Cantidad 250 mL
Beilstein 01, 703
Gravedad específica 0.8
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Viscosidad 0.63 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dimethyl-3-pentanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.