Learn More
2,4-dimetil-3-heptanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dimethyl-3-heptanone |
| CAS | 18641-71-9 |
| Fórmula molecular | C9 H18 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18O/c1-5-6-8(4)9(10)7(2)3/h7-8H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCC(C)C(=O)C(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,4-Dimetilheptan-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 142.239 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.136 |