Learn More
2,4-Dimetil-3-heptanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464297 50 g 50 g
11454297 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20384.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 18641-71-9 | C9H18O | 142.242 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18641-71-9
Fórmula molecular C9H18O
Peso molecular (g/mol) 142.242
Número MDL MFCD00027146
Clave InChI MMEXTUAHJZOQKN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 29178
Nombre IUPAC 2,4-Dimetilheptan-3-ona
SMILES CCCC(C)C(=O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethyl-3-heptanone
Densidad 0.812
Punto de ebullición 170°C
Temperatura de inflamación 44°C (111°F)
Olor Pleasant
Cantidad 50 g
Número UN UN1224
Sinónimo 2,4-dimethyl-3-heptanone, 3-heptanone, 2,4-dimethyl, 3-heptanone,2,4-dimethyl, acmc-1ca3p
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 99%