Learn More
2,4-Dimetil-3-heptanol, eritro + treo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11430701
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430701 5 g 5 g
11440701 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430701 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20153.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19549-72-5
Fórmula molecular C9H20O
Peso molecular (g/mol) 144.258
Número MDL MFCD00027148
Clave InChI PSCLFHNWSAXNJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethyl-3-heptanol, 3-heptanol, 2,4-dimethyl, acmc-20aocf, 3-heptanol,4-dimethyl, 3-heptanol,2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-3-heptanol, threo + erythro, 2,4-dimethyl-3-heptanol, erythro + threo
PubChem CID 140545
Nombre IUPAC 2,4-Dimetilheptan-3-ol
SMILES CCCC(C)C(C(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethyl-3-heptanol
Nombre de nota erythro + threo
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.25
Porcentaje de pureza 98%