Learn More
Cloruro de 2,4-dimetil-3-furoilo, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10250700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10250700 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10411440 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10250700 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC65802CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 15139-39-6
Fórmula molecular C7H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 158.581
Clave InChI NOEQXZGBSMGWCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethyl-3-furoyl chloride, 2,4-dimethylfuran-3-carboxylic chloride, 3-furancarbonyl chloride, 2,4-dimethyl-9ci
PubChem CID 13019985
Nombre IUPAC Cloruro de 2,4-dimetilfurano-3-carbonilo
SMILES CC1=COC(=C1C(=O)Cl)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dimethyl-3-furoyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.58
Porcentaje de pureza 90%