Learn More
Ácido 2,4-dimetil-3-furoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10610366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10610366 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10240700 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10018199 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10610366 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC65801DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
CAS 15058-72-7
Fórmula molecular C7H8O3
Peso molecular (g/mol) 140.138
Clave InChI JFXXYKVSLHRBAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethyl-3-furoic acid, 2,4-dimethyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-furan-3-carboxylic acid, 2,4-dimethylfurane-3-carboxylic acid
PubChem CID 638456
Nombre IUPAC ácido 2,4-dimetilfurano-3-carboxílico
SMILES CC1=COC(=C1C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dimethyl-3-furoic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 97%