Learn More
2,4-dimetil-3-furaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 10595460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10595460 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10422560 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10595460 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC65804CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 75002-34-5
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.139
Clave InChI MGSAYHDYMMHZQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethyl-3-furaldehyde, 3-furancarbaldehyde,2,4-dimethyl, 3-furancarboxaldehyde,2,4-dimethyl, 3-furancarboxaldehyde, 2,4-dimethyl-9ci
PubChem CID 21702758
Nombre IUPAC 2,4-dimetilfurano-3-carbaldehído
SMILES CC1=COC(=C1C=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-dimethyl-3-furaldehyde
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 95%