Learn More
2,4-Dimetil-3-etilpirrol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10326650 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10326650 25 g 25 g
10102530 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10326650 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116210250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.00€
    283.65€ / 25 g
    Ahorro 47.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 517-22-6 | C8H13N | 123.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 517-22-6
Número MDL MFCD00005222
Clave InChI ZEBBLOXDLGIMEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethyl-3-ethylpyrrole, kryptopyrrole, kryptopyrrol, 3-ethyl-2,4-dimethylpyrrole, cryptopyrrole, 2,4-dimethyl-3-ethyl-1h-pyrrole, 1h-pyrrole, 3-ethyl-2,4-dimethyl, pyrrole, 3-ethyl-2,4-dimethyl, acmc-209kvh, 5-20-05-00099 beilstein handbook reference
PubChem CID 10600
Nombre IUPAC 3-etilo-2,4-dimetil-1H-pirrol
SMILES CCC1=C(NC=C1C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dimethyl-3-ethylpyrrole
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9130g/mL
Punto de ebullición 197°C (710.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H13N
Índice de refracción 1.4960 to 1.498
Cantidad 25 g
Beilstein 20, I, 47
Gravedad específica 0.913
Peso molecular (g/mol) 123.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.2
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.