Learn More
Ácido 2,4-dimetil-2-pentenoico, predominantemente trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465347 10 g 10 g
11455347 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11465347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22701.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 66634-97-7 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66634-97-7
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.171
Número MDL MFCD00209505
Clave InChI DMHLGGQHOSTMJG-GQCTYLIASA-N
Sinónimo 2,4-dimethyl-2-pentenoic acid, unii-ki18c46dhr, 2e-2,4-dimethylpent-2-enoic acid, ki18c46dhr, 2,4-dimethyl-2-pentenoic acid, 2e, e-2,4-dimethyl-2-pentenoic acid, 2,4-dimethyl-2-pentenoic acid, predominantly trans, fema no. 3143, e-2,4-dimethylpent-2-enoic acid, 2-pentenoic acid, 2,4-dimethyl
PubChem CID 5362565
Nombre IUPAC ácido (E)-2,4-dimetilpent-2-enoico
SMILES CC(C)C=C(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethyl-2-pentenoic acid
Nombre de nota predominantly trans
Densidad 0.949
Índice de refracción 1.454
Cantidad 10 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 99%