Learn More
2,4-Dimetil-2-pentanol, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11312716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312716 5 g 5 g
11302716 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312716 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08795.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-06-9
Fórmula molecular C7H16O
Peso molecular (g/mol) 116.20
Número MDL MFCD00021811
Clave InChI FMLSQAUAAGVTJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethyl-2-pentanol, isobutyldimethylcarbinol, 2-pentanol, 2,4-dimethyl, acmc-20aoch, 2-pentanol,4-dimethyl, 2-pentanol,2,4-dimethyl, 2-pentanol, 2,4-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 12235
Nombre IUPAC 2,4-dimetilpentan-2-ol
SMILES CC(C)CC(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethyl-2-pentanol
Densidad 0.81
Punto de ebullición 132°C to 134°C
Temperatura de inflamación 38°C (100°F)
Índice de refracción 1.417
Cantidad 5 g
Número UN UN1987
Beilstein 1731623
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.2
Porcentaje de pureza 96%