Learn More
2,4-dimetil-2-metilol-1,3-dioxolano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dimethyl-2-methylol-1,3-dioxolane |
| CAS | 53951-43-2 |
| Fórmula molecular | C6H12O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,4-Dimethyl-1,3-dioxolane-2-methanol, (2,4-Dimethyl-1,3-dioxolan-2-yl)methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O3/c1-5-3-8-6(2,4-7)9-5/h5,7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | OCC1(C)OCC(C)O1 |
| Nombre IUPAC | (2,4-dimetil-1,3-dioxolan-2-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 132.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.08 |