Learn More
Cloruro de 2,4-dimetil-1,3-tiazol-5-sulfonilo, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10374802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10374802 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10364802 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10060994 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10374802 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC05803DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 80466-80-4
Fórmula molecular C5H6ClNO2S2
Peso molecular (g/mol) 211.678
Número MDL MFCD00052746
Clave InChI GFFJSTHQILQFNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethyl-1,3-thiazole-5-sulfonylchloride, 2,4-dimethylthiazole-5-sulfonyl chloride, 2,4-dimethyl-thiazole-5-sulfonyl chloride, dimethyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 2,4-dimethyl-5-thiazolesulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride, 5-thiazolesulfonylchloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethylthiazol-5-ylsulphonyl chloride
PubChem CID 2776248
Nombre IUPAC cloruro de 2,4-dimetil-1,3-tiazol-5-sulfonilo
SMILES CC1=C(SC(=N1)C)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dimethyl-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.69
Porcentaje de pureza 97%