Learn More
Cloruro de 2,4-dimetil-1,3-tiazol-5-sulfonilo, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10364802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10364802 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10374802 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10060994 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10364802 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC05803CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 80466-80-4
Fórmula molecular C5H6ClNO2S2
Peso molecular (g/mol) 211.678
Número MDL MFCD00052746
Clave InChI GFFJSTHQILQFNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethyl-1,3-thiazole-5-sulfonylchloride, 2,4-dimethylthiazole-5-sulfonyl chloride, 2,4-dimethyl-thiazole-5-sulfonyl chloride, dimethyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 2,4-dimethyl-5-thiazolesulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride, 5-thiazolesulfonylchloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethylthiazol-5-ylsulphonyl chloride
PubChem CID 2776248
Nombre IUPAC cloruro de 2,4-dimetil-1,3-tiazol-5-sulfonilo
SMILES CC1=C(SC(=N1)C)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dimethyl-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.69
Porcentaje de pureza 97%